Merck
712175
Sigma-Aldrich
(S)-2-Azido-3-(4-tert-butoxyphenyl)propionic acid cyclohexylammonium salt
≥98% (CE)
Sinónimos:
L-Azidotyrosine tert-butyl ether cyclohexylammonium salt, N3-Tyr(OtBu)-OH CHA salt
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H17N3O3 · C6H13N
Número de CAS:
Peso molecular:
362.47
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
Análisis
≥98% (CE)
formulario
crystals
actividad óptica
[α]/D -48.0±2.0°, c = 1 in methanol
composición
carbon, 62.3-63.6%
nitrogen, 15.1-15.8%
aplicaciones
peptide synthesis
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
NC1CCCCC1.CC(C)(C)Oc2ccc(C[C@H](N=[N+]=[N-])C(O)=O)cc2
InChI
1S/C13H17N3O3.C6H13N/c1-13(2,3)19-10-6-4-9(5-7-10)8-11(12(17)18)15-16-14;7-6-4-2-1-3-5-6/h4-7,11H,8H2,1-3H3,(H,17,18);6H,1-5,7H2/t11-;/m0./s1
Clave InChI
BCKBVMJKEBFWBB-MERQFXBCSA-N
Envase
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)