711632
N-Boc-iminodipropionic acid
≥97.0% (HPLC)
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥97.0% (HPLC)
Formulario
lumps
idoneidad de la reacción
reagent type: cross-linking reagent
cadena SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N(CCC(O)=O)CCC(O)=O
InChI
1S/C11H19NO6/c1-11(2,3)18-10(17)12(6-4-8(13)14)7-5-9(15)16/h4-7H2,1-3H3,(H,13,14)(H,15,16)
Clave InChI
NIFJJASPEGEHDS-UHFFFAOYSA-N
Envase
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)