Merck
711446
Sigma-Aldrich
1,2-Dichloropropane-13C3
99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Fórmula lineal:
13CH313CHCl13CH2Cl
Número de CAS:
Peso molecular:
115.96
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
Análisis
98% (CP)
formulario
liquid
bp
95-96 °C
densidad
1.186 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+3
cadena SMILES
[13CH3][13CH](Cl)[13CH2]Cl
InChI
1S/C3H6Cl2/c1-3(5)2-4/h3H,2H2,1H3/i1+1,2+1,3+1
Clave InChI
KNKRKFALVUDBJE-VMIGTVKRSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
59.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
15 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)