711322
Chlorocarbonylgold(I)
99%
About This Item
Análisis
99%
formulario
solid
idoneidad de la reacción
core: gold
reagent type: catalyst
mp
247-253 °C (dec.)
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
Cl[Au].[C-]#[O+]
InChI
1S/CO.Au.ClH/c1-2;;/h;;1H/q;+1;/p-1
Clave InChI
VBUSSYWEWHQPTL-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
Used for stabilization and encapsulation inside functionalized zeolite imidazolate frameworks
Transition-metal-catalyst for oxidation of carbon monoxide by dichlorine to produce phosgene
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable