711179
vBRIDP
97%
Sinónimos:
Bis(1,1-dimethylethyl)(1-methyl-2,2-diphenylethenyl)phosphine, Di-tert-butyl(1-methyl-2,2-diphenylethenyl)phosphine
About This Item
Productos recomendados
Análisis
97%
formulario
solid
idoneidad de la reacción
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp
130-133 °C
grupo funcional
phosphine
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
C\C(P(C(C)(C)C)C(C)(C)C)=C(/c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C23H31P/c1-18(24(22(2,3)4)23(5,6)7)21(19-14-10-8-11-15-19)20-16-12-9-13-17-20/h8-17H,1-7H3
Clave InChI
CYGZMOQFIMJEIT-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
- Preparation of biphenyls
- Amination of aryl bromides and chlorides
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Artículos
Hydrogenation, Asymmetric Catalysis, Binap, SEGPHOS®, Aldol reaction, Alkenylation, Arylation, Mannich reaction, Fluorination, Michael addition, Hydrosilylation, Cycloaddition, Takasago