710792
18-Hydroxycorticosterone-9,11,12,12-d4
≥98 atom % D, ≥95% (CP)
Sinónimos:
4-Pregnene-11ß,18,21-triol-3,20-dione-d4
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
≥98 atom % D
Análisis
≥95% (CP)
formulario
powder
técnicas
mass spectrometry (MS): suitable
cambio de masa
M+4
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[2H]C1([2H])[C@]([2H])(O)[C@@]2([2H])[C@@H](CCC3=CC(=O)CC[C@]23C)[C@@H]4CC[C@H](C(=O)CO)[C@@]14CO
InChI
1S/C21H30O5/c1-20-7-6-13(24)8-12(20)2-3-14-15-4-5-16(18(26)10-22)21(15,11-23)9-17(25)19(14)20/h8,14-17,19,22-23,25H,2-7,9-11H2,1H3/t14-,15-,16+,17-,19+,20-,21+/m0/s1/i9D2,17D,19D
Clave InChI
HFSXHZZDNDGLQN-NREATFFYSA-N
Envase
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable