710733
2,2,5-Trimethyl-4-phenyl-3-azahexane-3-nitroxide
Sinónimos:
1,1-Dimethylethyl-2-methyl-1-phenylpropyl nitroxide, tert-Butyl 1-phenyl-2-methylpropyl nitroxide, NMP universal alkoxyamine nitroxide
About This Item
Productos recomendados
índice de refracción
n20/D 1.515
densidad
0.953 g/mL at 25 °C
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CC(C)C(N([O])C(C)(C)C)c1ccccc1
InChI
1S/C14H22NO/c1-11(2)13(15(16)14(3,4)5)12-9-7-6-8-10-12/h6-11,13H,1-5H3
Clave InChI
VGHCMXLEZFMZOZ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Ox. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
205.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
96.1 °C - closed cup
Los clientes también vieron
Artículos
Block copolymer synthesis using a commercially available nitroxide-mediated radical polymerization (NMP) initiator
Micro review of reversible addition/fragmentation chain transfer (RAFT) polymerization.
Protocolos
We presents an article featuring procedures that describe polymerization of methyl methacrylate and vinyl acetate homopolymers and a block copolymer as performed by researchers at CSIRO.
We present an article about RAFT, or Reversible Addition/Fragmentation Chain Transfer, which is a form of living radical polymerization.
Polymerization via ATRP procedures demonstrated by Prof. Dave Haddleton's research group at the University of Warwick.