Merck
710156
Sigma-Aldrich
3-Methylphenylacetaldehyde dimethyl acetal
95%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H16O2
Número de CAS:
Peso molecular:
180.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
95%
formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.495
densidad
0.974 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
COC(Cc1cccc(C)c1)OC
InChI
1S/C11H16O2/c1-9-5-4-6-10(7-9)8-11(12-2)13-3/h4-7,11H,8H2,1-3H3
Clave InChI
YUQCSJRITDBZLT-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids not in Storage Class 3
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
219.9 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
104.4 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)