710121
4-Fluorophenylacetaldehyde dimethylacetal
95%
About This Item
Análisis
95%
formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.477
densidad
1.074 g/mL at 25 °C
grupo funcional
acetal
ether
fluoro
cadena SMILES
COC(Cc1ccc(F)cc1)OC
InChI
1S/C10H13FO2/c1-12-10(13-2)7-8-3-5-9(11)6-4-8/h3-6,10H,7H2,1-2H3
Clave InChI
ICDKNFHCKJLHMN-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
199.9 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
93.3 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)