Merck
710083
Sigma-Aldrich
[(4-methylpiperazin-1-ium-1-yl)methyl]trifluoroborate
internal salt
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H14BF3N2
Número de CAS:
Peso molecular:
181.99
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
mp
64-70 °C
cadena SMILES
CN1CC[NH+](CC1)C[B-](F)(F)F
InChI
1S/C6H13BF3N2/c1-11-2-4-12(5-3-11)6-7(8,9)10/h2-6H2,1H3/q-1/p+1
Clave InChI
NWDSODBACSCRNQ-UHFFFAOYSA-O
Aplicación
Organotrifluoroborate involved in Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions and cross coupling with mesylated phenol derivatives
Organotrifluoroborates as versatile and stable boronic acid surrogates.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)