709905
Fluorene-2-boronic acid
Sinónimos:
9H-Fluoren-2-yl-boronic acid
About This Item
Productos recomendados
formulario
solid
mp
125-129 °C
cadena SMILES
OB(O)c1ccc-2c(Cc3ccccc-23)c1
InChI
1S/C13H11BO2/c15-14(16)11-5-6-13-10(8-11)7-9-3-1-2-4-12(9)13/h1-6,8,15-16H,7H2
Clave InChI
OHGJAUSHXQCSQX-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
- Copper-catalyzed γ-arylation of carboxamides.
- Au(I)-catalyzed protodeboronation reactions.
- Pd-catalyzed C-H monofunctionalization of benzoquinone.
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable