709077
rac-Glyceryl-13C3-1,2-dioleate
99 atom % 13C, 95% (CP)
Sinónimos:
(±)-1,2-Diolein-13C3 (glycerol-13C3), 1,2-Di(cis-9-octadecenoyl)-rac-glycerol-13C3, 1,2-Dioleoyl-rac-glycerol-13C3
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
99 atom % 13C
Análisis
95% (CP)
formulario
liquid
mol peso
623.93 by atom % calculation
cambio de masa
M+3
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)O[13CH2][13CH]([13CH2]O)OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
InChI
1S/C39H72O5/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-38(41)43-36-37(35-40)44-39(42)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-20,37,40H,3-16,21-36H2,1-2H3/b19-17-,20-18-/i35+1,36+1,37+1
Clave InChI
AFSHUZFNMVJNKX-MNGCBHDASA-N
Envase
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable