Merck
707090
Sigma-Aldrich
3,4-Dibromothiophene-2-carboxaldehyde
97%
Sinónimos:
3,4-Dibromothiophene-2-carbaldehyde
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H2Br2OS
Número de CAS:
Peso molecular:
269.94
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
Formulario
powder
mp
107-111 °C
grupo funcional
aldehyde
bromo
cadena SMILES
Brc1csc(C=O)c1Br
InChI
1S/C5H2Br2OS/c6-3-2-9-4(1-8)5(3)7/h1-2H
Clave InChI
QCCFUWPEUHXQMH-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)