Merck
705403
Sigma-Aldrich
Nitrosobenzene-13C6
99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Fórmula lineal:
13C6H5NO
Número de CAS:
Peso molecular:
113.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352102
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
Análisis
98% (CP)
formulario
powder
mp
65-69 °C
cambio de masa
M+6
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=N[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1
InChI
1S/C6H5NO/c8-7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
Clave InChI
NLRKCXQQSUWLCH-IDEBNGHGSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable