705160
3,5,6,8-Tetrabromo-1,10-phenanthroline
95%
About This Item
Productos recomendados
Análisis
95%
formulario
solid
cadena SMILES
Brc1cnc2c(c1)c(Br)c(Br)c3cc(Br)cnc23
InChI
1S/C12H4Br4N2/c13-5-1-7-9(15)10(16)8-2-6(14)4-18-12(8)11(7)17-3-5/h1-4H
Clave InChI
BAPJVWLAFSQLNX-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 4 - Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable