Merck
704997
Sigma-Aldrich
Benzene-1,4-diboronic acid mono-MIDA ester
Sinónimos:
Benzene-1-boronic acid-4-boronic acid MIDA ester
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H13B2NO6
Número de CAS:
Peso molecular:
276.85
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
mp
170-175 °C
cadena SMILES
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)c2ccc(cc2)B(O)O
InChI
1S/C11H13B2NO6/c1-14-6-10(15)19-13(20-11(16)7-14)9-4-2-8(3-5-9)12(17)18/h2-5,17-18H,6-7H2,1H3
Clave InChI
RXUGTOKUNBZXQV-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)