Merck
704733
Sigma-Aldrich
tert-Butyl ethyl ether-13C6
99 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Fórmula lineal:
(13CH3)313CO13CH213CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
108.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352112
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
Análisis
97% (CP)
formulario
liquid
bp
72-73 °C
densidad
0.793 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+6
cadena SMILES
[13CH3][13CH2]O[13C]([13CH3])([13CH3])[13CH3]
InChI
1S/C6H14O/c1-5-7-6(2,3)4/h5H2,1-4H3/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
Clave InChI
NUMQCACRALPSHD-IDEBNGHGSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
-2.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-19 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)