Merck
704563
Sigma-Aldrich
3-Pyridineboronic acid MIDA ester
Sinónimos:
6-Methyl-2-(3-pyridinyl)-1,3,6,2-dioxazaborocane-4,8-dione
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H11BN2O4
Número de CAS:
Peso molecular:
234.02
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
Formulario
solid
mp
210-217 °C
cadena SMILES
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)c2cccnc2
InChI
1S/C10H11BN2O4/c1-13-6-9(14)16-11(17-10(15)7-13)8-3-2-4-12-5-8/h2-5H,6-7H2,1H3
Clave InChI
QJEDFNBMCXNWRT-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)