Merck
703885
Sigma-Aldrich
Octanoyl-2,4,6,8-13C4 Coenzyme A, lithium salt
99 atom % 13C, 95% (CP)
Sinónimos:
Octanoyl-2,4,6,8-13C4 coenzyme A, lithium salt, Capryloyl-2,4,6,8-13C4 coenzyme A, lithium salt
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C2513C4H50N7O17P3S · xLi+
Peso molecular:
897.70 (free acid basis)
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensayo
95% (CP)
Formulario
powder
cambio de masa
M+4
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[Li+].[Li+].[Li+].CC(C)(COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1OP(O)([O-])=O)n2cnc3c(N)ncnc23)[C@@H](O)C(=O)NCCC(=O)NCCSC(=O)[13CH2]C[13CH2]C[13CH2]C[13CH3]
InChI
1S/C29H50N7O17P3S.3Li/c1-4-5-6-7-8-9-20(38)57-13-12-31-19(37)10-11-32-27(41)24(40)29(2,3)15-50-56(47,48)53-55(45,46)49-14-18-23(52-54(42,43)44)22(39)28(51-18)36-17-35-21-25(30)33-16-34-26(21)36;;;/h16-18,22-24,28,39-40H,4-15H2,1-3H3,(H,31,37)(H,32,41)(H,45,46)(H,47,48)(H2,30,33,34)(H2,42,43,44);;;/q;3*+1/p-3/t18-,22-,23-,24+,28-;;;/m1.../s1/i1+1,5+1,7+1,9+1;;;
Clave InChI
TUTBZLHSPWATJF-AENIDCCJSA-K
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Otras notas
Molecular weight and empirical formula based on the free acid.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)