Merck
703850
Sigma-Aldrich
Ethyl cyano-13C, 15N-acetate-1,2-13C2
99 atom % 13C, 98 atom % 15N, 98% (CP)
About This Item
Fórmula lineal:
15N≡13C13CH213COOCH2CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
117.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Análisis
98% (CP)
formulario
liquid
bp
207-210 °C
densidad
1.100 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+4
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCO[13C](=O)[13CH2][13C]#[15N]
InChI
1S/C5H7NO2/c1-2-8-5(7)3-4-6/h2-3H2,1H3/i3+1,4+1,5+1,6+1
Clave InChI
ZIUSEGSNTOUIPT-PQVJJBODSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
228.2 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
109 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)