Merck
702811
Sigma-Aldrich
Indium oxide coated PET
surface resistivity 60-100 Ω/sq, slide
Sinónimos:
IO-PET, Polyethylene terephthalate film, indium oxide coated
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
In2O3
Peso molecular:
277.63
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
resistividad de superficie
60-100 Ω/sq
L × An × grosor
150 mm × 150 mm × 0.2 mm
cadena SMILES
O=[In]O[In]=O
InChI
1S/2In.3O
Clave InChI
SHTGRZNPWBITMM-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)