702749
Chloro[diphenyl(o-tolyl)phosphine]gold(I)
97%
Sinónimos:
Diphenyl(o-tolyl)phosphine gold(I) chloride
About This Item
Análisis
97%
formulario
solid
idoneidad de la reacción
core: gold
reagent type: catalyst
mp
194-197 °C
cadena SMILES
Cl[Au].Cc1ccccc1P(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H17P.Au.ClH/c1-16-10-8-9-15-19(16)20(17-11-4-2-5-12-17)18-13-6-3-7-14-18;;/h2-15H,1H3;;1H/q;+1;/p-1
Clave InChI
AIYRJPLSTPNKEA-UHFFFAOYSA-M
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)