Merck
702560
Sigma-Aldrich
Glycyl-glycine-15N2
98 atom % 15N, 98% (CP)
Sinónimos:
2-(2-aminoacetamido)acetic acid-15N2
About This Item
Fórmula lineal:
15NH2CH2CO15NHCH2COOH
Número de CAS:
Peso molecular:
134.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
98 atom % 15N
Análisis
98% (CP)
formulario
powder
mol peso
134.07 by atom % calculation
técnicas
mass spectrometry (MS): suitable
protein expression: suitable
mp
262-264 °C
cambio de masa
M+2
cadena SMILES
[15NH2]CC(=O)[15NH]CC(O)=O
InChI
1S/C4H8N2O3/c5-1-3(7)6-2-4(8)9/h1-2,5H2,(H,6,7)(H,8,9)/i5+1,6+1
Clave InChI
YMAWOPBAYDPSLA-MPOCSFTDSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable