Merck
702420
Sigma-Aldrich
1H-Indazole-6-carboxylic acid
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H6N2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
162.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
302-307 °C
grupo funcional
carboxylic acid
cadena SMILES
OC(=O)c1ccc2cn[nH]c2c1
InChI
1S/C8H6N2O2/c11-8(12)5-1-2-6-4-9-10-7(6)3-5/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12)
Clave InChI
DNCVTVVLMRHJCJ-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Radoslaw Laufer et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 22(17), 4968-4997 (2014-07-22)
TTK kinase was identified by in-house siRNA screen and pursued as a tractable, novel target for cancer treatment. A screening campaign and systematic optimization, supported by computer modeling led to an indazole core with key sulfamoylphenyl and acetamido moieties at