Merck
702404
Sigma-Aldrich
1,1,1,3,3,3-Hexabromoacetone
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C3Br6O
Número de CAS:
Peso molecular:
531.46
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
97%
formulario
powder
mp
108-111 °C
cadena SMILES
BrC(Br)(Br)C(=O)C(Br)(Br)Br
InChI
1S/C3Br6O/c4-2(5,6)1(10)3(7,8)9
Clave InChI
IHAWQAMKUMLDIT-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable