702021
Tris[N,N-bis(trimethylsilyl)amide]yttrium
packaged for use in deposition systems
Sinónimos:
YTDTMSA
About This Item
Productos recomendados
formulario
powder
composición
Y, 14.7-16.5% EDTA titration
idoneidad de la reacción
core: yttrium
mp
161-166 °C (lit.)
cadena SMILES
C[Si](C)(C)N([Y](N([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C)N([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C
InChI
1S/3C6H18NSi2.Y/c3*1-8(2,3)7-9(4,5)6;/h3*1-6H3;/q3*-1;+3
Clave InChI
ALBMVGKOSBREQT-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 2
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
-9.9 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-23.3 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)