70170
Naphazoline nitrate
≥99.0% (NT)
Sinónimos:
2-(1-Naphthylmethyl)imidazoline nitrate
About This Item
Productos recomendados
Análisis
≥99.0% (NT)
formulario
crystals
residuo de ign.
≤0.1%
pérdida
≤0.5% loss on drying
mp
167-170 °C
cadena SMILES
O[N+]([O-])=O.C1CN=C(Cc2cccc3ccccc23)N1
InChI
1S/C14H14N2.HNO3/c1-2-7-13-11(4-1)5-3-6-12(13)10-14-15-8-9-16-14;2-1(3)4/h1-7H,8-10H2,(H,15,16);(H,2,3,4)
Clave InChI
ZAHXYMFVNNUHCP-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- Combat ammonia poisoning
- Treat seasonal allergy rhinitis
Involved in studies on the effects of imidazole drugs on chronotropic and inotropic effects
Pharmacological activity for topical mydriatics and vasoconstrictors
Radioprotector for mice treated with ionizing radiation
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable