Merck
701157
Sigma-Aldrich
5-Iodo-2-methoxybenzonitrile
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H6INO
Número de CAS:
Peso molecular:
259.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
powder
mp
122-124 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
COc1ccc(I)cc1C#N
InChI
1S/C8H6INO/c1-11-8-3-2-7(9)4-6(8)5-10/h2-4H,1H3
Clave InChI
LKHLIOQZTDZHJU-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)