Merck
701041
Sigma-Aldrich
1-(Trifluoromethyl)cyclohexane-1-carboxylic acid
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H11F3O2
Número de CAS:
Peso molecular:
196.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
97%
formulario
powder
mp
67-73 °C
cadena SMILES
OC(=O)C1(CCCCC1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H11F3O2/c9-8(10,11)7(6(12)13)4-2-1-3-5-7/h1-5H2,(H,12,13)
Clave InChI
VFSFTDFBHSFDEE-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges