Merck
701009
Sigma-Aldrich
5-Bromo-7-iodoindole
97%
Sinónimos:
5-Bromo-7-iodo-1H-indole
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H5BrIN
Número de CAS:
Peso molecular:
321.94
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
powder
mp
80-84 °C
cadena SMILES
Brc1cc(I)c2[nH]ccc2c1
InChI
1S/C8H5BrIN/c9-6-3-5-1-2-11-8(5)7(10)4-6/h1-4,11H
Clave InChI
XTIOKZVOCOPDBG-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)