700975
5-Bromo-4,6-difluoropyrimidine
About This Item
formulario
powder
mp
74-80 °C
cadena SMILES
Fc1ncnc(F)c1Br
InChI
1S/C4HBrF2N2/c5-2-3(6)8-1-9-4(2)7/h1H
Clave InChI
XIBSHDQUWTUSAI-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable