700282
2,3-Dibromo-4-methylthiophene
97%
About This Item
Productos recomendados
Análisis
97%
formulario
liquid
densidad
1.984 g/mL at 25 °C
grupo funcional
bromo
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cc1csc(Br)c1Br
InChI
1S/C5H4Br2S/c1-3-2-8-5(7)4(3)6/h2H,1H3
Clave InChI
WBYLRMUZATVKLP-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
>230.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
> 110 °C
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)