Merck
699756
Sigma-Aldrich
1-(p-Toluenesulfonyl)pyrrole-2-boronic acid pinacol ester
97%
Sinónimos:
2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1-(p-toluenesulfonyl)-1H-pyrrole
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H22BNO4S
Número de CAS:
Peso molecular:
347.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Análisis
97%
mp
129-134 °C
cadena SMILES
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)n2cccc2B3OC(C)(C)C(C)(C)O3
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)