699748
(3-Mercaptopropyl)trimethoxy-d9-silane
98 atom % D, 95% (CP)
Sinónimos:
3-(Trimethoxy-d9-silyl)-1-propanethiol
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
98 atom % D
Análisis
95% (CP)
formulario
liquid
bp
213-215 °C (lit.)
densidad
1.105 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+9
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[2H]C([2H])([2H])O[Si](CCCS)(OC([2H])([2H])[2H])OC([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C6H16O3SSi/c1-7-11(8-2,9-3)6-4-5-10/h10H,4-6H2,1-3H3/i1D3,2D3,3D3
Clave InChI
UUEWCQRISZBELL-GQALSZNTSA-N
Categorías relacionadas
Envase
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids not in Storage Class 3
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
204.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
96 °C - closed cup