Merck
699276
Sigma-Aldrich
2,6-Dichloropyridine-3-carbonyl chloride
96%
Sinónimos:
2,6-Dichloronicotinoyl chloride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H2Cl3NO
Número de CAS:
Peso molecular:
210.45
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
96%
Formulario
solid
mp
24-30 °C
cadena SMILES
ClC(=O)c1ccc(Cl)nc1Cl
InChI
1S/C6H2Cl3NO/c7-4-2-1-3(6(9)11)5(8)10-4/h1-2H
Clave InChI
JHMHYTKDALCQSZ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
>230.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
> 110 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)