Merck
698555
Sigma-Aldrich
1,1′-Bis(dichlorophosphino)ferrocene
≥96%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H8Cl4FeP2
Número de CAS:
Peso molecular:
387.78
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
≥96%
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp
67-71 °C
grupo funcional
phosphine
cadena SMILES
[Fe].ClP(Cl)[C]1[CH][CH][CH][CH]1.ClP(Cl)[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C5H4Cl2P.Fe/c2*6-8(7)5-3-1-2-4-5;/h2*1-4H;
Clave InChI
CSJDQGIPHURAPH-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Reactant for synthesis of:
  • Ferrocene-based bidentate phosphonite ligands for rhodium(I)-catalyzed enantioselective hydroformylation
  • Metallocene-bridged bisphosphaalkene
Catalyst for synthesis of oligonuclear heterometallic complexes
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)