698415
Benz[b]anthracene
sublimed grade, 99.99% trace metals basis
Sinónimos:
2,3-Benzanthracene, Naphthacene, Tetracene
About This Item
Productos recomendados
grado
sublimed grade
Análisis
99.99% trace metals basis
formulario
powder
mp
>300 °C (lit.)
λmáx.
277 nm
fluorescencia
λem 481, 514 nm in dichloromethane-d2
Energía orbital
HOMO 5.4 eV
LUMO 2.7 eV
rendimiento de la unidad OPV
ITO/PEDOT:PSS/tetracene/C60/BCP/Al
propiedades de los semiconductores
P-type (mobility=0.4 cm2/V·s)
cadena SMILES
c1ccc2cc3cc4ccccc4cc3cc2c1
InChI
1S/C18H12/c1-2-6-14-10-18-12-16-8-4-3-7-15(16)11-17(18)9-13(14)5-1/h1-12H
Clave InChI
IFLREYGFSNHWGE-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Los clientes también vieron
Artículos
Plexcore® organic conductive inks are electronic grade inks formulated for use in the hole injection layers of OLEDs.
Sublimed materials for organic electronic devices such of OFETs and OTFTs allow the achievement of better electronic properties, and may help increase a device’s lifetime.
Organic Semiconductor Laser Materials
Organic materials in optoelectronic devices like LEDs and solar cells are of significant academic and commercial interest.