698350
1,2-Bis((2R,5R)-2,5-diphenylphospholano)ethane(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I)tetrafluoroborate
Sinónimos:
(R,R)-Ph-BPE-Rh
About This Item
Productos recomendados
formulario
powder
cadena SMILES
[Rh+].F[B-](F)(F)F.C1CC=CCCC=C1.C2C[C@@H](P(CCP3[C@H](CC[C@@H]3c4ccccc4)c5ccccc5)[C@H]2c6ccccc6)c7ccccc7
InChI
1S/C34H36P2.C8H12.BF4.Rh/c1-5-13-27(14-6-1)31-21-22-32(28-15-7-2-8-16-28)35(31)25-26-36-33(29-17-9-3-10-18-29)23-24-34(36)30-19-11-4-12-20-30;1-2-4-6-8-7-5-3-1;2-1(3,4)5;/h1-20,31-34H,21-26H2;1-2,7-8H,3-6H2;;/q;;-1;+1/b;2-1-,8-7-;;/t31-,32-,33-,34-;;;/m1.../s1
Clave InChI
HOYBXERAQSXVFT-FMUQXVHFSA-N
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable