Merck
698180
Sigma-Aldrich
Tris(trimethylsilyl)silyl vinyl ether
Sinónimos:
Tris(trimethylsilyl)silyloxyethylene, Vinyloxytris(trimethylsilyl)silane
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H30OSi4
Número de CAS:
Peso molecular:
290.70
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
mp
51-61 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
C[Si](C)(C)[Si](OC=C)([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C
InChI
1S/C11H30OSi4/c1-11-12-16(13(2,3)4,14(5,6)7)15(8,9)10/h11H,1H2,2-10H3
Clave InChI
WPZQENSANSNYSI-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Super Silyl Protecting Groups
Used for:
  • Diastereoselective [2+2] cyclizations
  • Cross-Aldol cascade reaction
  • Diastereoselective sequential reactions for generating polyols
  • Accessing distinct diastereomers and 4-component reactions
  • Supersilyl-directed aldol reactions
  • Strong electron-donating effect of the supersilyl group operates only in the α-position and not in the β-position
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
172.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
77.8 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)