Merck
698148
Sigma-Aldrich
3-Nitrophenylboronic acid MIDA ester
97%
Sinónimos:
6-Methyl-2-(3-nitrophenyl)-1,3,6,2-dioxazaborocane-4,8-dione
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H11BN2O6
Número de CAS:
Peso molecular:
278.03
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
97%
formulario
powder
mp
211-215 °C
cadena SMILES
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)c2cccc(c2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C11H11BN2O6/c1-13-6-10(15)19-12(20-11(16)7-13)8-3-2-4-9(5-8)14(17)18/h2-5H,6-7H2,1H3
Clave InChI
COEHPTUYNRXODY-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
3-Nitrophenylboronic acid MIDA ester is a stable boronic acid surrogate that can be used as a reagent in the Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions to prepare useful building blocks via C-C bond formation. 3-allylnitrobenzene is one of the building blocks prepared from this ester by reacting with allyl bromide in the presence of a palladium catalyst.
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
MIDA boronate allylation-synthesis of ibuprofen
Phillips D, et al.,
Royal Society of Chemistry Advances, 10(51), 30624-30630 (2020)