Merck
698113
Sigma-Aldrich
3-Bromophenylboronic acid MIDA ester
96%
Sinónimos:
2-(3-Bromophenyl)-6-methyl-1,3,6,2-dioxazaborocane-4,8-dione
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H11BBrNO4
Número de CAS:
Peso molecular:
311.92
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
96%
Formulario
powder
mp
237-242 °C
cadena SMILES
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)c2cccc(Br)c2
InChI
1S/C11H11BBrNO4/c1-14-6-10(15)17-12(18-11(16)7-14)8-3-2-4-9(13)5-8/h2-5H,6-7H2,1H3
Clave InChI
OTMWVBFJNBHZLV-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)