697966
2-Methylpyridine-3-carboxaldehyde
97%
About This Item
Análisis
97%
índice de refracción
n20/D 1.549
densidad
1.106 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
Cc1ncccc1C=O
InChI
1S/C7H7NO/c1-6-7(5-9)3-2-4-8-6/h2-5H,1H3
Clave InChI
JHRPHASLIZOEBJ-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
200.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
93.33 °C