Merck
697664
Sigma-Aldrich
(3-Bromophenyl)sulfur pentafluoride
technical grade
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H4BrF5S
Número de CAS:
Peso molecular:
283.06
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
grado
technical grade
formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.480
densidad
1.831 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
FS(F)(F)(F)(F)c1cccc(Br)c1
InChI
1S/C6H4BrF5S/c7-5-2-1-3-6(4-5)13(8,9,10,11)12/h1-4H
Clave InChI
QRPMKEUTGAXKSD-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
190.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
87.8 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)