Merck
697494
Sigma-Aldrich
4-Formylphenylboronic acid MIDA ester
96%
Sinónimos:
4-Formylphenylboronic acid methyliminoacetic acid anhydride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H12BNO5
Peso molecular:
261.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
96%
formulario
powder
mp
242-248 °C
cadena SMILES
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)c2ccc(C=O)cc2
InChI
1S/C12H12BNO5/c1-14-6-11(16)18-13(19-12(17)7-14)10-4-2-9(8-15)3-5-10/h2-5,8H,6-7H2,1H3
Clave InChI
ATAFRFKGTAHILE-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable