Merck
696625
Sigma-Aldrich
Ethyl 4-oxazolecarboxylate
97%
Sinónimos:
Oxazole-4-carboxylic acid ethyl ester
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H7NO3
Número de CAS:
Peso molecular:
141.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
97%
formulario
solid
índice de refracción
n20/D 1.467
densidad
1.177 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
CCOC(=O)c1cocn1
InChI
1S/C6H7NO3/c1-2-10-6(8)5-3-9-4-7-5/h3-4H,2H2,1H3
Clave InChI
UBESIXFCSFYQNK-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable