Merck
696595
Sigma-Aldrich
4-Bromo-1-naphthaleneboronic acid
Sinónimos:
(4-Bromonaphthalen-1-yl)boronic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H8BBrO2
Número de CAS:
Peso molecular:
250.88
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
formulario
solid
mp
230-260 °C
cadena SMILES
OB(O)c1ccc(Br)c2ccccc12
InChI
1S/C10H8BBrO2/c12-10-6-5-9(11(13)14)7-3-1-2-4-8(7)10/h1-6,13-14H
Clave InChI
DKKOMUVRCPKTFX-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
May contain varying amounts of anhydride
Aplicación
Reactant for:
  • Preparation of 3,5-substituted enones via Suzuki coupling
  • Copper catalyzed oxidative cross-coupling
  • Microwave-assisted synthesis of ethynylarylboronates
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable