696099
2,3-Diaminobenzoic acid
95%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
95%
mp
198-204 °C
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
Nc1cccc(C(O)=O)c1N
InChI
1S/C7H8N2O2/c8-5-3-1-2-4(6(5)9)7(10)11/h1-3H,8-9H2,(H,10,11)
Clave InChI
KKTUQAYCCLMNOA-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)