Merck
695793
Sigma-Aldrich
Ethyl 4-(4-benzyloxyphenyl)-2,4-dioxobutanoate
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C19H18O5
Número de CAS:
Peso molecular:
326.34
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
powder
mp
123-128 °C
cadena SMILES
CCOC(=O)C(=O)CC(=O)c1ccc(OCc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C19H18O5/c1-2-23-19(22)18(21)12-17(20)15-8-10-16(11-9-15)24-13-14-6-4-3-5-7-14/h3-11H,2,12-13H2,1H3
Clave InChI
BTUJZIGPAGODTR-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)