Merck
694649
Sigma-Aldrich
Lumidot CdSe/ZnS
530, core-shell type quantum dots, 5 mg/mL in toluene
Sinónimos:
QD, Quantum dot semiconductor nanocrystal
About This Item
Código UNSPSC:
26111700
formulario
dispersion
disponibilidad
not available in USA
concentración
5 mg/mL in toluene
tamaño de partícula
3.3 nm
bp
110 °C
densidad
0.865 g/mL at 25 °C
ε (coeficiente de extinción)
0.065 x 105 M-1cm-1
fluorescencia
λex 515 nm; λem 530 nm FWHM <40 nm, quantum yield ≥30%
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Green emitting quantum dot nanoparticles
Información legal
Product of Nanoco Technologies sold under US and worldwide patents.
Lumidot is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visite la Librería de documentos
Liisa M Hirvonen et al.
Journal of biophotonics, 13(2), e201960099-e201960099 (2019-10-30)
We report on wide-field time-correlated single photon counting (TCSPC)-based fluorescence lifetime imaging microscopy (FLIM) with lightsheet illumination. A pulsed diode laser is used for excitation, and a crossed delay line anode image intensifier, effectively a single-photon sensitive camera, is used