Merck
694495
Sigma-Aldrich
4-Methyl-3-nitrobenzenesulfonamide
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H8N2O4S
Número de CAS:
Peso molecular:
216.21
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
97%
formulario
solid
mp
141-145 °C
cadena SMILES
Cc1ccc(cc1[N+]([O-])=O)S(N)(=O)=O
InChI
1S/C7H8N2O4S/c1-5-2-3-6(14(8,12)13)4-7(5)9(10)11/h2-4H,1H3,(H2,8,12,13)
Clave InChI
HVCWTENLJRUJPU-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable